Learn More
Anhydride cis-5-norbornène-endo-2,3-dicarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461487
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461487 5 g 5g
11471487 25 g 25g
11481487 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24951.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 129-64-6 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
L’anhydride cis-5-norbornène-endo-2,3-dicarboxylique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride cis-5-norbornène-endo-2,3-dicarboxylique est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Il se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité.Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129-64-6
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00151106,MFCD00069013,MFCD00630580,MFCD00151106
Clé InChI KNDQHSIWLOJIGP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
CID PubChem 126963424
Nom IUPAC 4-oxatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-ène-3,5-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2C3CC(C=C3)C12
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
Point de fusion 164°C to 167°C
Densité 1.417
Quantité 5 g
Beilstein 83657
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,1796
Informations sur la solubilité It decomposes in water.
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 97%