Learn More
Anhydre cis-5-norbornène-exo-2,3-dicarboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10507824 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10507824 1 g Flacon en verre 1g
10776255 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10507824 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 425740010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2746-19-2
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00630580
Clé InChI KNDQHSIWLOJIGP-RNGGSSJXSA-N
Synonyme cis-5-norbornene-exo-2,3-dicarboxylic anhydride, 3ar,4r,7s,7as-rel-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, himic anhydride, unii-n1kqo6559b, norborn-5-ene-2exo,3exo-dicarboxylic acid anhydride, 4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3aalpha,4beta,7beta,7aalpha-9ci, exo-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, exo-3,6-methylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, endicanhydride, 1r,2r,6s,7s-4-oxatricyclo 5.2.1.0 2 ,? dec-8-ene-3,5-dione
CID PubChem 637794
SMILES C1C2C=CC1C3C2C(=O)OC3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-5-Norbornene-exo-2, 3-dicarboxylic anhydride
Point de fusion 144°C
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-5-Norbornene-exo-2,3-dicarboxylic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement