Learn More
Anhydre cis-5-norbornène-exo-2,3-dicarboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10776255 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement Tamaño de la unidad
10776255 5 g Flacon en verre 5g
10507824 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10776255 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425740050
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2746-19-2 | Molecular Formula: C9H8O3 | Molecular Weight: 164.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2746-19-2
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00630580
Clé InChI KNDQHSIWLOJIGP-RNGGSSJXSA-N
Synonyme cis-5-norbornene-exo-2,3-dicarboxylic anhydride, 3ar,4r,7s,7as-rel-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, himic anhydride, unii-n1kqo6559b, norborn-5-ene-2exo,3exo-dicarboxylic acid anhydride, 4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3aalpha,4beta,7beta,7aalpha-9ci, exo-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, exo-3,6-methylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, endicanhydride, 1r,2r,6s,7s-4-oxatricyclo 5.2.1.0 2 ,? dec-8-ene-3,5-dione
CID PubChem 637794
SMILES C1C2C=CC1C3C2C(=O)OC3=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau cis-5-Norbornene-exo-2, 3-dicarboxylic anhydride
Point de fusion 144°C
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-5-Norbornene-exo-2,3-dicarboxylic anhydride
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.