Learn More
cis-5-octén-1-ol, 95 %, le reste étant principalement de l’isomère trans, Thermo Scientific™
Code produit 11464037
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11464037 25 g 25g
11454037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19454.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64275-73-6
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.215
Numéro MDL MFCD00015569
Clé InChI VDHRTASWKDTLER-ONEGZZNKSA-N
Synonyme oct-5-en-1-ol, e-oct-5-en-1-ol, 5-octen-1-ol, 5e-oct-5-en-1-ol
CID PubChem 6008958
Nom IUPAC (E)-oct-5-én-1 -ol
SMILES CCC=CCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-5-Octen-1-ol
Densité 0.85
Point d’ébullition 95°C (25 mmHg)
Point d’éclair 82°C (179°F)
Notes de pourcentage du dosage reste principalement trans-isomère
Indice de réfraction 1.452
Quantité 25 g
Beilstein 1840670
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 95%