Learn More
Acide cis-6-(benzyloxycarbonylamino)-3-cyclohexène-1-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15437686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437686 250 mg 250mg
15427686 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62650.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124753-65-7
Formule moléculaire C15H16NO4
Poids moléculaire (g/mol) 274.30
Numéro MDL MFCD01863246,MFCD01863246,MFCD03844603
Clé InChI QIAAZWPFGHTXNZ-OLZOCXBDSA-M
Synonyme 1s,6r-6-benzyloxy carbonyl amino cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid, cis-6-benzyloxycarbonylaminocyclohex-3-enecarboxylic acid, cis-6-benzyloxy carbonyl amino cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1s-6beta-benzyloxycarbonylamino-3-cyclohexene-1beta-carboxylic acid, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 6-phenylmethoxy carbonyl amino-, 1r,6s-rel-9ci
CID PubChem 21356434
Nom IUPAC Acide (1S,6R)-6-(phénylméthoxycarbonylamino)cyclohex-3-ène-1-carboxylique
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1CC=CC[C@@H]1NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-6-(Benzyloxycarbonylamino)-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 275.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide