Learn More
Anhydride cis-aconitique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428616 1 g 1g
11438616 5 g 5g
11448616 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428616 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16006.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6318-55-4 | C6H4O5 | 156.093 g/mol
cis-Aconitic anhydride is used in the preparation of poly(amino acid)-containing copolymers with gradient pH-sensitive side groups initiated by the amino groups in methoxy poly(ethylene glycol)-block-poly(L-lysine). It is also involved in the preparation of pH-sensitive anti-tumor prodrug nanoparticles by conjugation with D-alfa-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate (TPGS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride cis-aconitique est utilisé dans la préparation de copolymères contenant du poly(acide aminé) avec des groupes latéraux sensibles au pH de gradient initiés par les groupes amino dans le poly(éthylène glycol)-bloc-poly(L-lysine) de méthoxy. Il est également impliqué dans la préparation de nanoparticules de promédicaments anti-tumoraux sensibles au pH par conjugaison avec 1000 succinate de polyéthylèneglycol (TPGS) D-alfa-tocopheryl.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts et les bases fortes. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6318-55-4
Formule moléculaire C6H4O5
Poids moléculaire (g/mol) 156.093
Numéro MDL MFCD00005524
Clé InChI GVJRTUUUJYMTNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cis-aconitic anhydride, aconitic anhydride, cis-aconitic acid anhydride, 3-furanacetic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, 2-2,5-dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl acetic acid, 2,5-dioxofuran-3-yl acetic acid, 2-2,5-dioxo-3-furyl acetic acid, 1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride, 2,5-dioxo-2,5-dihydro-furan-3-yl-acetic acid, z-aconitic anhydride
CID PubChem 65163
Nom IUPAC Acide 2-(2,5-dioxofurane-3-yl)acétique
SMILES C1=C(C(=O)OC1=O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-Aconitic anhydride
Point de fusion 74°C to 78°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 127575
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 156.1
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-Aconitic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-dihydro-2,5-dioxo-3-furanacetic acid