Learn More
Anhydride cis-aconitique, TRC
Code produit 30311750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311750 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311750 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA190225500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-Aconitic Anhydride
CAS 6318-55-4
Formule moléculaire C6H4O5
Quantité 500 mg
Synonyme 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-3-furanacetic Acid, (2,5-Dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl)acetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H4O5/c7-4(8)1-3-2-5(9)11-6(3)10/h2H,1H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)CC1=CC(=O)OC1=O
Nom IUPAC Acide 2-(2,5-dioxofurane-3-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 156.09
Poids de la formule 156.0059