Learn More
CIS,cis-1,5-cyclooctadiène, 99 %, stabilisé avec 50-200ppm d’Irganox 1076, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474697 250 mL 250mL
11464697 1000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21196.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1552-12-1 | C8H12 | 108.184 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1552-12-1
Formule moléculaire C8H12
Poids moléculaire (g/mol) 108.184
Numéro MDL MFCD00001752
Clé InChI VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
Synonyme 1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
CID PubChem 82916
Nom IUPAC (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diène
SMILES C1CC=CCCC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau cis, cis-1, 5-Cyclooctadiene
Note relative au nom Stab. With 50-200ppm Irganox 1076
Point de fusion °C to 70°C
Densité 0.880
Point d’ébullition 151°C to 152°C
Point d’éclair 32°C (89°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Indice de réfraction 1.494
Quantité 250 mL
Numéro UN UN2520
Beilstein 1209288
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 108.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide