Learn More
CIS-cyclooctène, 95 %, stabilisé., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455553
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
250mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11455553 500 mL -
11374549 50 mL 50mL
11445553 100 mL 100mL
11384549 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11455553 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13477.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 931-87-3 | C8H14 | 110.20 g/mol
cis-Cyclooctene is used as a displaced ligand in chlorobis(cyclooctene)rhodium dimer and chlorobis(cyclooctene)iridium dimer in organometallic chemistry. It acts as a monomer used in synthetic chemistry. It is used to prepare 1-chloro-4-(trichloromethyl) cyclooctane by reaction with carbon tetrachloride using dichlorotris(triphenylphosphine) ruthenium(II) as a catalyst. Further, it is used to study the alkenes chemisorbed on silicon(100) by scanning tunneling microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cis-cyclooctène est utilisé comme ligand déplacé dans le dimère de chlorobis(cyclooctène)rhodium et le dimère de chlorobis(cyclooctène)iridium en chimie organométallique. Il agit comme un monomère utilisé en chimie synthétique. Il est utilisé pour préparer le cyclooctane 1-chloro-4-(trichlorométhyl) par réaction avec le tétrachlorure de carbone en utilisant le dichlorotris(triphénylphosphine) ruthénium(II) comme catalyseur. De plus, il est utilisé pour étudier le chimisorbed d‘alcènes sur silicium(100) par microscopie à tunnel à balayage.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 931-87-3
Formule moléculaire C8H14
Poids moléculaire (g/mol) 110.20
Numéro MDL MFCD00001753
Clé InChI URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
Synonyme cis-cyclooctene, z-cyclooctene, cyclooctene, z, cyclooctene, 1z, cyclooct-1-ene, e-cyclooctene, 1-cyclooctene #, 1z-cyclooctene, 7z-cyclooctene, ar,e-cyclooctene
CID PubChem 638079
SMILES C1CCC\C=C/CC1
Specifications
Nom chimique ou matériau cis-Cyclooctene
Note relative au nom stabilized
Point de fusion -16°C
Densité 0.848
Point d’ébullition 145°C to 146°C
Point d’éclair 25°C (77°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.47
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3295
Beilstein 1280166
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Nom IUPAC Cyclooctène
Poids de la formule 110.2
Pourcentage de pureté 95%