Learn More
cis-Decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent[fg]acenaphthylène, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11356939
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11356939 1 g 1g
15427625 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11356939 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26815.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 79236-92-3 | C10H18N4 | 194.282 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79236-92-3
Formule moléculaire C10H18N4
Poids moléculaire (g/mol) 194.282
Numéro MDL MFCD09263319
Clé InChI YSPZOYMEWUTYDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cis-glyoxal-cyclen, 2a,4a,6a,8a-decahydrotetraazacyclopent fg acenaphthylene, cis-decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent fg acenaphthylene, cyclen cis-glyoxal derivative, 1,1':3,3'-diethano-2,2'-biimidazolidine, decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopenta fg acenaphthylene, cis-decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent fg acena, 1,4,7,10-tetraazatetracyclo-5,5,2,04,13,010,14 tetradecane, 1,4,7,10-tetraazatetracyclo-5,5,2,04.13,010.14 tetradecane, 4aalpha,8abeta-1,8:4,5-diethanodecahydro-1,4,5,8-tetraazanaphthalene
CID PubChem 9794169
SMILES C1CN2CCN3CCN4C3C2N1CC4
Specifications
Nom chimique ou matériau cis-Decahydro-2a,4a,6a,8a-tetraazacyclopent[fg]acenaphthylene
Point de fusion 29°C to 31°C
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 194.28