Learn More
Cis-dichlorobis(diéthylsulfure)platine(II), Pt 43,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
Conditionnement:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395978 0.5 g 0.50g
11305988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395978 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010482.02
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Hydrogénation
Hydrogenation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15442-57-6
Formule moléculaire C8H20Cl2PtS2
Poids moléculaire (g/mol) 446.35
Numéro MDL MFCD00050943
Clé InChI RFSLRYGKHBDFGC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cis-dichlorobis diethylsulfide platinum ii, cis-dichlorobis diethyl sulfide platinum ii, dichloroplatinum, ethylsulfanylethane, trans-dichlorobis diethylsulfide platinum ii, cis-bis diethyl sulfide platinum ii chloride, dichlorobis 1,1'-thiobis ethane platinum, platinum, dichlorobis 1,1'-thiobis ethane, dichloroplatinum; ethylsulfanylethane, ethylsulfanyl ethane-dichloroplatinum 2:1
CID PubChem 167183
SMILES Cl[Pt++]Cl.CCSCC.CCSCC
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-Dichlorobis(diethylsulfide)platinum(II)
Quantité 0.5 g
Informations sur la solubilité Soluble in acetone, alcohol and benzene
Nom IUPAC platinum(2+) bis((ethylsulfanyl)ethane) dichloride
Poids de la formule 446.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 43,7 %
Forme physique Cristalline