Learn More
cis-dichlorobis(triéthylphosphine)platine(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486295 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15486295 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039284.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
CAS 15692-07-6
Point de fusion 139°C to 142°C
Formule moléculaire C12H30Cl2P2Pt
Numéro MDL MFCD00058821
Quantité 500 mg
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme cis-dichlorobis triethylphosphine platinum ii, et3p 2ptcl2, trans-dichlorobis triethylphosphine platinum ii, cis-bis triethylphosphine platinum dichloride, bis triethylphosphine platinum dichloride, cis-bis triethylphosphine platinum cento chloride, dichlorobis triethylphosphine platinum ii, cis-bis triethylphosphine platinum ii chloride
Clé InChI WPWLTKRUFHHDLP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++].CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
Nom IUPAC dichloroplatine;triéthylphosphane
Poids moléculaire (g/mol) 502.30
CID PubChem 11027520
Poids de la formule 502.32
Forme physique Poudre