Learn More
cis-éthyl cinnamate (contient jusqu'à 10 % de dihydrocinnamate d'éthyle), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | cis-Ethyl Cinnamate |
| CAS | 4610-69-9 |
| Formule moléculaire | C11 H12 O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, (2Z)-, 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, (Z)-, Cinnamic acid, ethyl ester, (Z)- (8CI), (2Z)-3-Phenylprop-2-enoic acid ethyl ester, (2Z)-3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester, (Z)-3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester, (Z)-Ethyl cinnamate, Ethyl (Z)-3-phenyl-2-propenoate, Ethyl (Z)-3-phenylacrylate, Ethyl (Z)-3-phenylacrylate, Ethyl (Z)-cinnamate, Ethyl allocinnamate, Ethyl cis-cinnamate, cis-3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8- |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C/c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | éthyle (Z)-3-phénylprop-2-énoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.21 |
| Poids de la formule | 176.0837 |