Learn More
cis-Norbixin, TRC
Code produit 30133082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
2.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133082 2.5 mg 2.50mg
30010172 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133082 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN8582302.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-76-6
Formule moléculaire C24 H28 O4
Poids moléculaire (g/mol) 380.48
Synonyme (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16Z,18E)-4,8,13,17-Tetramethyl-2,4,6,8,10,12,14,16,18-eicosanonaenedioic Acid
Nom IUPAC (2E,4Z,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-4,8,13,17-tétraméthylicose-2,4,6,8,10,12,14,16,18-acide nonénédioïque
SMILES C\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C(=O)O)\C)\C=C\C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-Norbixin
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H28O4/c1-19(11-7-13-21(3)15-17-23(25)26)9-5-6-10-20(2)12-8-14-22(4)16-18-24(27)28/h5-18H,1-4H3,(H,25,26)(H,27,28)/b6-5+,11-7+,12-8+,17-15+,18-16+,19-9+,20-10+,21-13-,22-14+
Poids de la formule 380.1988