Learn More
Anhydride cis-norbornène-exo-2,3-dicarboxylique, TRC
Code produit 30412425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30412425 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN6612605G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-Norbornene-exo-2,3-dicarboxylic Anhydride
CAS 2746-19-2
Formule moléculaire C9H8O3
Quantité 5 g
Synonyme (3aR,4R,7S,7aS)-rel-3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, Himic Anhydride, exo-3,6-Methylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic Anhydride, exo-3,6-Methylene-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic Anhydride, exo-5-Norbornene-1,2-dicarboxylic Anhydride, NSC 110659
Formule InChI InChI=1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6+,7-
SMILES O=C1OC(=O)[C@H]2[C@H]3C[C@H](C=C3)[C@@H]12
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Poids de la formule 164.0473