Learn More
Cis-stilbène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364549 1 g 1g
11463904 5 g 5g
11473904 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11364549 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11924.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 645-49-8 | C14H12 | 180.25 g/mol
cis-Stilbene is used as a phosphor and a scintillator. It is mainly used in the produciton of dyes and optical brighteners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cis-stilbène est utilisé comme luminophore et comme scintillateur. Il est principalement utilisé dans la production de colorants et d’azurants optiques.
Solubilité
Immiscible avec l’eau. Miscible à l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-49-8
Formule moléculaire C14H12
Poids moléculaire (g/mol) 180.25
Numéro MDL MFCD00004788
Clé InChI PJANXHGTPQOBST-QXMHVHEDSA-N
Synonyme cis-stilbene, z-stilbene, z-1,2-diphenylethene, cis-1,2-diphenylethylene, isostilbene, cis-diphenylethene, stilbene, z, z-2-phenylethenyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-ethenediyl bis-, z, z-1,2-diphenylethylene
CID PubChem 5356785
ChEBI CHEBI:36008
Nom IUPAC (Z)-stilbène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-Stilbene
Point de fusion 1°C to 2°C
Densité 1.04
Point d’ébullition 307°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Weak
Indice de réfraction 1.622
Quantité 1 g
Beilstein 1616739
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8817
Informations sur la solubilité Immiscible with water. Miscible with ethanol.
Poids de la formule 180.25
Pourcentage de pureté 97%