Learn More
cis-tert-butyl 3-phénylaziridine-2-carboxylate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | cis-tert-butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate |
| CAS | 182628-12-2 |
| Formule moléculaire | C13H17NO2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H17NO2/c1-13(2,3)16-12(15)11-10(14-11)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10-11,14H,1-3H3/t10-,11-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)[C@@H]1N[C@@H]1c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | tert-butyl (2R,3R)-3-phénylaziridine-2-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 219.27 |
| Poids de la formule | 219.1259 |