Learn More
cis-(Z)-Flupentixol Dihydrochloride, TRC
Code produit 30134333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134333 50 mg 50mg
30007408 10 mg 10mg
30006582 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134333 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59798050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51529-01-2
Formule moléculaire C23H27Cl2F3N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 507.44
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-(Z)-Flupentixol Dihydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H/b18-5-;;
Pourcentage de pureté >95%