Learn More
Cisatracurium besylate, MedChemExpress
Code produit 16443376
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16443376 25 mg 25mg
16431927 50 mg -
16406246 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16443376 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13596
MedChemExpress Cisatracurium besylate (51W89) is a nondepolarizing neuromuscular blocking agent, antagonizing the action of acetylcholine by inhibiting neuromuscular transmission.
Cisatracurium besylate (51W89) is a nondepolarizing neuromuscular blocking agent, antagonizing the action of acetylcholine by inhibiting neuromuscular transmission.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cisatracurium besylate
CAS 96946-42-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C65H82N2O18S2
Quantité 25 mg
Synonyme 51W89
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (40.21 mM)
SMILES O=C(OCCCCCOC(CC[N@+]1(C)[C@H](CC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)C3=C(C=C(OC)C(OC)=C3)CC1)=O)CC[N@+]4(C)[C@H](CC5=CC=C(OC)C(OC)=C5)C6=C(C=C(OC)C(OC)=C6)CC4.O=S(C7=CC=CC=C7)([O-])=O.O=S(C8=CC=CC=C8)([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 1243.48
Poids de la formule 1243.48
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death