Description
La conception compacte de l’appareil pour la préparation des tissus de type carrousel Citadel 2000, sa qualité de traitement éprouvée, sa simplicité d’utilisation et son excellente résistance aux produits chimiques, sont autant d’explications au fait qu’il soit devenu le choix n° 1 pour des milliers de laboratoires à travers le monde.
Caractéristiques :
- Les échantillons sont automatiquement extraits de leur récipient toutes les 10 minutes avant d’être réimmergés
- Système de vide en option pour une infiltration efficace et rapide de la paraffine
- Le clavier tactile exclusif intègre toutes les fonctions de traitement
- Jusqu’à quatre programmations complètes peuvent être planifiées
- Heure de démarrage différé programmable
- Chargement et déchargement des échantillons facilités par la poignée du panier à tissus spécialement conçue
- Paniers aléatoires contenant 70 cassettes ou 110 paniers organisateurs de cassettes
- Les surfaces lisses et la conception profilée facilitent le nettoyage
- La hotte filtrante intégrée réduit considérablement la libération de vapeurs
- Remplacement simplifié des récipients de réactifs
Caractéristiques physiques :
- Exigences d’alimentation électrique : 100-240 V, 50/60 Hz
- Diamètre : 68 cm (27 po)
- Hauteur : 62 cm (25 po)
- Poids : 48 kg (106 lb)
Inclut :
- Instrument de base
- Manuel d’utilisation
- Dix récipients de réactifs et deux bains de paraffine
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tissue Processor |
| Capacité du panier | 110 (Organised); 70 (Random) |
| Capacité de réactif | 2 L |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension | 200/240 V |