Learn More
Citadiol Hydrobromure, TRC
Code produit 30136763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136763 250 mg 250mg
17943465 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136763 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC504800250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103146-26-5
Formule moléculaire C20 H23 F N2 O2 . Br H
Poids moléculaire (g/mol) 423.32
Synonyme 4-[4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)-Benzonitrile hydrobromide (1:1), Citadiol Hydrobromide, (4RS)-4-[4-Cyano-2-(hydroxymethyl)phenyl]-4-(4-fluorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethylbutan-1-aminium Hydrobromide
Nom IUPAC 4-[4-(diméthylamino)-1-(4-fluorophényl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxyméthyl)benzonitrile ; Hydrobromure
SMILES Br.CN(C)CCCC(O)(c1ccc(F)cc1)c2ccc(cc2CO)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Citadiol Hydrobromide
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H23FN2O2.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(25,17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24;/h4-9,12,24-25H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 422.1005