Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrobromure de citalopram
Code produit 15722987 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15722987 1 g 1g
15732987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15722987 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 462310010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 59729-32-7 | C20H21FN2O·HBr | 405.3 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59729-32-7
Formule moléculaire C20H21FN2O·HBr
Poids moléculaire (g/mol) 405.3
Clé InChI WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citalopram hydrobromide, citalopram hbr, cipramil, celexa, 1-3-dimethylamino propyl-1-4-fluorophenyl-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrobromide, elopram, seropram, 1-3-dimethylamino propyl-1-4-fluorophenyl-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide, citalopram hydrobromide usan
CID PubChem 77995
Nom IUPAC 1-[3-(diméthylamino)propyl]-1-(4-fluorophényl)-3H-2-benzofurane-5-carbonitrile ; bromhydrate
SMILES CN(C)CCCC1(C2=C(CO1)C=C(C=C2)C#N)C3=CC=C(C=C3)F.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Citalopram hydrobromide
Point de fusion 185.0°C to 188.0°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité (1% in ethanol) Clear colorless
Poids de la formule 405.3
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citalopram hydrobromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Citalopram hydrobromide