Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrobromure de citalopram
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Citalopram hydrobromide |
| Point de fusion | 185.0°C to 188.0°C |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | (1% in ethanol) Clear colorless |
| Poids de la formule | 405.3 |
Sécurité et traitement
- Citalopram hydrobromide
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Citalopram hydrobromide