Learn More
CITCO, TRC
Code produit 30368227
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30368227 50 mg -
30367547 10 mg -
30359911 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30368227 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC43304850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 338404-52-7
Formule moléculaire C19H12Cl3N3OS
Poids moléculaire (g/mol) 436.74
Synonyme 6-(4-Chlorophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole-5-carboxaldehyde O-[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]oxime
Nom IUPAC 1-[6-(4-chlorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-yl]-N-[(3,4-dichlorophenyl)methoxy]methanimine
SMILES ClC1=CC=C(C2=C(/C=N/OCC3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)N4C(SC=C4)=N2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau CITCO
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H12Cl3N3OS/c20-14-4-2-13(3-5-14)18-17(25-7-8-27-19(25)24-18)10-23-26-11-12-1-6-15(21)16(22)9-12/h1-10H,11H2
Poids de la formule 434.9767