Learn More
Citicoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15592323 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15592323 25 g 25g
15572323 1 g 1g
15582323 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15592323 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457780250
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 987-78-0 | C14H26N4O11P2 | 488.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 987-78-0
Formule moléculaire C14H26N4O11P2
Poids moléculaire (g/mol) 488.33
Numéro MDL MFCD00868097
Clé InChI RZZPDXZPRHQOCG-OJAKKHQRSA-N
Synonyme cdp-choline, cidifos, citicoline, cytidine diphosphate choline, cdp-choline 1-, 5'-o-2-trimethylazaniumyl ethoxy phosphinato oxy phosphinato cytidine
CID PubChem 25202509
ChEBI CHEBI:58779
Nom IUPAC [[(2R,3S,4R,5)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-oxophosphoryl] 2-(triméthylazaniumyl)éthyl phosphate
SMILES C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(N)=NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citicoline
Point de fusion 240.0°C to 242.0°C
Perte à la dessiccation 5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 488.32
Pourcentage de pureté 98%