Learn More
Citicoline, MedChemExpress
Code produit 16478436
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478436 100 mg
16472206 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16478436 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0739
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Citicoline (Cytidine diphosphate-choline) is an intermediate in the synthesis of phosphatidylcholine, a component of cell membranes. Citicoline exerts neuroprotective effects.
Citicoline (Cytidine diphosphate-choline) is an intermediate in the synthesis of phosphatidylcholine, a component of cell membranes. Citicoline exerts neuroprotective effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau Citicoline
CAS 987-78-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H26N4O11P2
Quantité 100 mg
Synonyme Cytidine diphosphate-choline CDP-Choline Cytidine 5'-diphosphocholine
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (102.39 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C(N=C(C=C1)N)=O)O2)O)[C@H]2COP(OCC[N+](C)(C)C)(OP([O-])(O)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 488.32
Poids de la formule 488.32
Pourcentage de pureté 99.51%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration