Learn More
Citicoline sodium, MedChemExpress
Code produit 16488436
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488436 100 mg
16482206 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16488436 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0739A
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Citicoline sodium salt is an intermediate in the synthesis of phosphatidylcholine which is a component of cell membranes and also exerts neuroprotective effects.
Citicoline sodium salt is an intermediate in the synthesis of phosphatidylcholine which is a component of cell membranes and also exerts neuroprotective effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau Citicoline sodium
CAS 33818-15-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H25N4NaO11P2
Quantité 100 mg
Synonyme Cytidine diphosphate-choline sodiumCDP-Choline sodiumCytidine 5'-diphosphocholine sodium
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (195.96 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@H]1[C@H](N(C=CC(N)=N2)C2=O)O[C@H](COP(OP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)(O[Na])=O)[C@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 510.31
Poids de la formule 510.31
Pourcentage de pureté 99.82%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration