Learn More
Citicoline sodium salt, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30968244
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30968244 1 g
30955373 10 g
30960719 100 mg
30960720 25 g
30958770 5 g
30960724 100 g
30967010 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30968244 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1218061g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Citicoline sodium salt
CAS 33818-15-4
Formule moléculaire C14H25N4NaO11P2
Numéro MDL MFCD00037486
Quantité 1 g
SMILES O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)COP(OP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)([O-])=O)N2C(N=C(C=C2)N)=O.[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 510.31
Pourcentage de pureté 97%