Learn More
Citicoline sel de sodium, TRC
Code produit 30011123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011123 5 g 5g
17909914 100 mg 100mg
17967334 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011123 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5080505G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33818-15-4
Formule moléculaire C14 H25 N4 O11 P2 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 510.31
Synonyme Choline, hydroxide, monoester with cytidine 5'-(trihydrogen pyrophosphate), inner salt, monosodium salt (8CI), Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, hydroxide, inner salt, monosodium salt, Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, inner salt, monosodium salt (9CI), Acticolin, Brassel, Cebroton, CerAxon, Cidifos, Citicoline sodium, Flussorex, Gerolin, IP 302 sodium, Logan, Neurotron, Sinkron, Strolin
Nom IUPAC sodium ; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidine-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-oxyoxyphosphoryl] 2-(triméthylazaniumyl)phosphate d’éthyle
SMILES [Na+].C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Citicoline sodium
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C14H26N4O11P2.Na/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21;/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,13-;/m1./s1
Poids de la formule 510.0893
Pourcentage de pureté >95%