Learn More
Acide citraconique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11356826 10 g -
11366826 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11356826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04178.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 498-23-7 | C5H6O4 | 130.10 g/mol
Citraconic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide citraconique est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est de nature hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 498-23-7
Formule moléculaire C5H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 130.10
Numéro MDL MFCD00078086
Clé InChI HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Synonyme 2-methylmaleate, citraconate 2-, z-2-methylbut-2-enedioate
CID PubChem 5461090
ChEBI CHEBI:30719
Nom IUPAC (Z)-2-méthylbut-2-ènedioate
SMILES C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citraconic acid
Point de fusion 88°C to 91°C
Densité 1.62
Quantité 10 g
Beilstein 1722679
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2321
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 130.1
Pourcentage de pureté ≥98%