Learn More
Acide citraconique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10530181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10530181 100 g Flacon en plastique 100g
10300964 5 g Flacon en verre 5g
10326030 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10530181 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110431000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 498-23-7 | C5H6O4 | 130.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 498-23-7
Formule moléculaire C5H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 130.10
Numéro MDL MFCD00078086
Clé InChI HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Synonyme 2-methylmaleate, citraconate 2-, z-2-methylbut-2-enedioate
CID PubChem 5461090
ChEBI CHEBI:30719
Nom IUPAC (Z)-2-méthylbut-2-ènedioate
SMILES C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citraconic acid
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 88.0°C to 92.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3C(CO2H)=CHCO2H
Quantité 100 g
Beilstein 02,768
Merck Index 15,232
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,slightly soluble in chloroform,insoluble in benzene and petroleum ether
Poids de la formule 130.1
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citraconic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.