Learn More
Anhydride citraconique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357355 100 g -
11341857 25 g 25g
11367355 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11357355 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05238.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.40€
    48.65€ / 100g
    Économisez 4.75€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 616-02-4 | C5H4O3 | 112.084 g/mol
Citraconic anhydride is used as a monomer for specialty unsaturated polyester resins. It is used to prepare bicyclic pyrrolidines, maleimides and co- and terpolymers. It is also used for the protection of N-terminal amino acids. Further, it is involved in the preparation of clothing ping acid and its amide. In addition to this, it is selectively used for the isolation of histidyl peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride citraconique est utilisé comme monomère pour les résines polyester non saturées spécialisées. Il est utilisé pour préparer des pyrrolidines bicycliques, des maléimides et des co- et des terpolymères. Il est également utilisé pour la protection des acides aminés en N-terminal. De plus, il participe à la préparation de l’acide de Ping pour vêtements et de son amide. En outre, il est utilisé de façon sélective pour l’isolement des peptides histidyles.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’alcool, l’acétone et l’éther.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-02-4
Formule moléculaire C5H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 112.084
Numéro MDL MFCD00005522
Clé InChI AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citraconic anhydride, 2,5-furandione, 3-methyl, 2-methylmaleic anhydride, methylmaleic anhydride, 3-methylmaleic anhydride, citraconic acid anhydride, monomethylmaleic anhydride, maleic anhydride, methyl, 2-methylmaleicanhydride, unii-105np7pmxx
CID PubChem 12012
Nom IUPAC 3-méthylfurane-2,5-dione
SMILES CC1=CC(=O)OC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citraconic anhydride
Point de fusion 7°C to 8°C
Densité 1.243
Point d’ébullition 213°C to 214°C
Point d’éclair 101°C (213°F)
Indice de réfraction 1.471
Quantité 100 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1835
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,acetone and ether.
Poids de la formule 112.08
Pourcentage de pureté 98%