Learn More
Anhydride citraconique, TRC
Code produit 30365531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365531 1 g 1g
30364008 500 mg 500mg
30362793 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30365531 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5205131G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-02-4
Formule moléculaire C5H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 112.08
Synonyme Indobufen Impurity 19
Nom IUPAC 3-méthylfurane-2,5-dione
SMILES CC1=CC(=O)OC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citraconic anhydride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
Poids de la formule 112.016