Learn More
Citral, 95 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10182850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
5mL
Code produit. 10182850
Marque: Thermo Scientific Acros 110445000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5392-40-5 | C10H16O | 152.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5392-40-5
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00006997
Clé InChI WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
Synonyme citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
CID PubChem 638011
ChEBI CHEBI:16980
Nom IUPAC (2E)-3,7-diméthylocta-2,6-diénal
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citral
Point de fusion -10°C
Couleur Jaune
Densité 0.8890g/mL
Point d’ébullition 229°C
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Indice de réfraction 1.4860 to 1.49
Quantité 500 mL
Merck Index 15, 2321
Gravité spécifique 0.889
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 5 volumes of 60% alcohol,soluble in al,benzyl benzoate,diethyl phthalate,glycerol,prop,mineral oil,fixed oils
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citral, mixture of cis and trans
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.