Learn More
Citral, 95 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10498820 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10498820 100 mL Flacon en verre 100mL
10010760 5 mL Flacon en verre 5mL
10182850 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10498820 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110441000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 5392-40-5 | C10H16O | 152.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5392-40-5
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00006997
Clé InChI WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
Synonyme citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
CID PubChem 638011
ChEBI CHEBI:16980
Nom IUPAC (2E)-3,7-diméthylocta-2,6-diénal
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citral
Point de fusion -10°C
Couleur Jaune
Densité 0.8890g/mL
Point d’ébullition 229°C
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Indice de réfraction 1.4860 to 1.49
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 2321
Gravité spécifique 0.889
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 5 volumes of 60% alcohol,soluble in al,benzyl benzoate,diethyl phthalate,glycerol,prop,mineral oil,fixed oils
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citral, mixture of cis and trans
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.