Learn More
Citral, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Citral |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 152.1201 |
| Pourcentage de pureté | >95% |