Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrate, Solution tampon 0,5 M, pH 3,0
Code produit 15433999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15433999 500mL 500mL
15423999 250mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15433999 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61391.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.76€
    118.65€ / 500mL
    Économisez 22.11€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6132-04-3294.10 g/mol
Citrate is an intermediate in the TCA cycle and fatty acid synthesis. It is an allosteric modulator of acetyl-CoA carboxylase, the enzyme that regulates the conversion of acetyl-CoA to malonyl-CoA. It has anticoagulant activity and is a calcium chelator. Its function is to break protein cross-links; thus, unmasking antigens and epitopes in formalin-fixed and paraffin embedded tissue sections, resulting in enhancing staining intensity of antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le citrate est un intermédiaire dans le cycle TCA et la synthèse des acides gras. Il s’agit d’un modulateur allostérique de l’acétyl-CoA carboxylase, l’enzyme qui régule la conversion de l’acétyl-CoA en malonyl-CoA. C’est un chélateur de calcium et il exerce une activité anticoagulante. Sa fonction est de rompre les réticulations protéiques. Elle démasque ainsi les antigènes et les épitopes dans des coupes de tissus enrobés de paraffine et fixés avec de la formaline, ce qui permet d’augmenter l’intensité de coloration des anticorps.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4-3-6132
Poids moléculaire (g/mol) 294,10
Spécification
Couleur Incolore
Concentration Solution tampon 0,5M
pH 3,0
Forme physique Liquide
Quantité 500mL
Odeur Inodore