Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrate, Solution tampon 0,5 M, pH 3,5
Description
Citrate, is used as an anticoagulant and also used as a biological buffer. It is often used to prepare sodium citrate buffer for antigen retrieval of tissue samples. The citrate solution is designed to break protein cross-links, thus, unmasking antigens and epitopes in formalin-fixed and paraffin embedded tissue sections, resulting in enhancing staining intensity of antibodies. Citrate has anticoagulant activity and as a calcium chelator, it forms complexes that disrupt the tendency of blood to clot.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le citrate est utilisé comme anticoagulant et également comme tampon biologique. Il est souvent utilisé pour préparer un tampon de citrate de sodium pour la récupération d’antigènes d’échantillons de tissus. La solution de citrate est conçue pour rompre les réticules protéiques, ce qui permet de démasquer les antigènes et les épitopes dans des sections de tissus fixées à la formaline et enrobées de paraffine, ce qui permet d’augmenter l’intensité de coloration des anticorps. Le citrate a une activité anticoagulante et comme chélateur de calcium, il forme des complexes qui perturbent la tendance du sang à s’accrocher.
Solubilité
Soluble dans l’eau (29,4 g/l) à 20°C. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Concentration | Solution tampon 0,5M |
| pH | 3,5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250mL |
| Odeur | Inodore |