Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrate, Solution tampon 0,5 M, pH 3,5
Code produit 15464239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464239 500mL 500mL
15454239 250mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464239 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61690.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    126.65€ / 500mL
    Économisez 26.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6132-04-3294.10 g/mol
Citrate, is used as an anticoagulant and also used as a biological buffer. It is often used to prepare sodium citrate buffer for antigen retrieval of tissue samples. The citrate solution is designed to break protein cross-links, thus, unmasking antigens and epitopes in formalin-fixed and paraffin embedded tissue sections, resulting in enhancing staining intensity of antibodies. Citrate has anticoagulant activity and as a calcium chelator, it forms complexes that disrupt the tendency of blood to clot.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le citrate est utilisé comme anticoagulant et également comme tampon biologique. Il est souvent utilisé pour préparer un tampon de citrate de sodium pour la récupération d’antigènes d’échantillons de tissus. La solution de citrate est conçue pour rompre les réticules protéiques, ce qui permet de démasquer les antigènes et les épitopes dans des sections de tissus fixées à la formaline et enrobées de paraffine, ce qui permet d’augmenter l’intensité de coloration des anticorps. Le citrate a une activité anticoagulante et comme chélateur de calcium, il forme des complexes qui perturbent la tendance du sang à s’accrocher.
Solubilité
Soluble dans l’eau (29,4 g/l) à 20°C. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4-3-6132
Poids moléculaire (g/mol) 294,10
Spécification
Couleur Incolore
Concentration Solution tampon 0,5M
pH 3,5
Forme physique Liquide
Quantité 500mL
Odeur Inodore