Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrate, Solution tampon 0,5 M, pH 4,0
Code produit 15493859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493859 250mL 250mL
15403869 500mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15493859 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61249.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    86.65€ / 250mL
    Économisez 15.35€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6132-04-3294.10 g/mol
Citrate, 0.5M buffer soln., pH 4.0 may be used for antigen retrieval of tissue samples. The citrate solution is designed to break protein cross-links; thus, unmasking antigens and epitopes in formalin-fixed and paraffin embedded tissue sections, resulting in enhancing staining intensity of antibodies. Citrate has anticoagulant activity as a calcium chelator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le citrate, sol. tampon 0,5 M, pH 4,0 peut être utilisé pour la récupération antigénique d’échantillons tissulaires. La solution de citrate est conçue pour rompre les réticulations protéiques. Elle démasque ainsi les antigènes et les épitopes dans des coupes de tissus enrobés de paraffine et fixés avec de la formaline, ce qui permet d’augmenter l’intensité de coloration des anticorps. Le citrate exerce une activité anticoagulante comme chélateur de calcium.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4-3-6132
Poids moléculaire (g/mol) 294,10
Spécification
Couleur Incolore
Concentration Solution tampon 0,5M
pH 4,0
Forme physique Liquide
Quantité 250mL
Odeur Inodore