Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrate, Solution tampon 0,5 M, pH 4,5
Code produit 15472869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472869 250mL 250mL
15482869 500mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15472869 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60024.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.07€
    75.65€ / 250mL
    Économisez 14.42€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6132-04-3294.10 g/mol
Citric acid is used as a substrate for citrate lyase, a buffer component, an anticoagulant. For anticoagulation use it is typically used at a concentration of approximately 0.129 M.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide citrique est utilisé comme substrat pour la citrate lyase, un composant tampon, et un anticoagulant. Pour une utilisation anticoagulante, il est généralement utilisé à une concentration d’environ0,129 M.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4-3-6132
Poids moléculaire (g/mol) 294,10
Spécification
Couleur Incolore
Concentration Solution tampon 0,5M
pH 4,5
Forme physique Liquide
Quantité 250mL
Odeur Inodore