Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrate, Solution tampon 0,5 M, pH 6,0
Code produit 15486099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486099 250mL 250mL
15496099 500mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15486099 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63950.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.07€
    75.65€ / 250mL
    Économisez 14.42€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6132-04-3294.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4-3-6132
Poids moléculaire (g/mol) 294,10
Spécification
Couleur Incolore
Concentration Solution tampon 0,5M
pH 6,0
Forme physique Liquide
Quantité 250mL
Odeur Inodore