Learn More
Thermo Scientific™ Solution saline tamponnée au citrate (20 X)
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| CAS | 4-3-6132 |
| Concentration | 20X |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 2L |
| Synonyme | Tampon SSC, 20X ; tampon de citrate de saline-sodium, 20X |
| Poids moléculaire (g/mol) | 294,10 |