Learn More
Acide citrique, sel de diammonium98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10156613 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10156613 100 g Flacon en plastique 100g
10217713 500 g Flacon en plastique 500g
10196563 2,5kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10156613 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 392501000
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 3012-65-5 | C6H14N2O7 | 226.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3012-65-5
Formule moléculaire C6H14N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 226.19
Numéro MDL MFCD00013068
Clé InChI YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
CID PubChem 13710713
ChEBI CHEBI:63076
Nom IUPAC Azane ; acide 2-hydroxypropane 1,2,3-tricarboxylique
SMILES [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid, diammonium salt
Couleur Blanc
Densité 1,5000 g/ml
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Merck Index 15, 509
Gravité spécifique 1,5
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 226.19
Pourcentage de pureté 0.98
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid, diammonium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.