Learn More
Acide citrique, sel de diammonium98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Citric acid, diammonium salt |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1,5000 g/ml |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.98 |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 500 g |
| Merck Index | 15, 509 |
| Gravité spécifique | 1,5 |
| Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : soluble. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Citric acid, diammonium salt
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.