Learn More
Sel de diammonium acide citrique, ACS, 98,0-103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11343268
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Code produit. 11343268
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036219.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3012-65-5 | C6H14N2O7 | 226.19 g/mol
Citric acid diammonium salt is used in pharmaceuticals, rust proofing, cotton printing and plasticizers. It is also used as a reagent for the determination of phosphate in fertilizers, and as a buffering agent, chelating agent and source of nitrogen in chicken food supplements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3012-65-5
Formule moléculaire C6H14N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 226.19
Numéro MDL MFCD00013068
Clé InChI YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
CID PubChem 13710713
ChEBI CHEBI:63076
Nom IUPAC diammonium 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate
SMILES [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid diammonium salt
Densité 1,48 g/ml
Odeur Inodore
Quantité 100 g
Merck Index 14512
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightiy soluble in alcohol.
Poids de la formule 226.19
Pourcentage de pureté 98.0 to 103.0%
Qualité ACS
Forme physique Granulaire
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.