Learn More
Acide citrique, sel disodique sesquihydraté, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10257540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
1kg
2,5kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10257540 1kg Flacon en plastique 1kg
10580014 250g Flacon en plastique 250g
10443215 2,5kg Bouteille en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10257540 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 250240010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.80€
    67.30€ / 1kg
    Économisez 4.50€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1545832 | C12H18Na4O17 | 526.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6132-05-4
Formule moléculaire C12H18Na4O17
Poids moléculaire (g/mol) 526.22
Numéro MDL MFCD00150445
Clé InChI HGPVLOQNBSHYEI-UHFFFAOYNA-J
Synonyme unii-cz1032cekr, cz1032cekr, sodium citrate dibasic sesquihydrate, disodium citrate sesquihydrate, disodium hydrogen citrate 1.5 h2o, sodium hydrogen citrate sesquihydrate, citric acid, disodium salt, sesquihydrate, tetrasodium, 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate, trihydrate, sodium citrate dibasic sesquihydrate, purum p.a t, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, hydrate 2:3
CID PubChem 117063816
Nom IUPAC Tétrasodium ; 2-(carboxyméthyl)-2-hydroxybutanedioate ; trihydrate
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid, disodium salt sesquihydrate
Note relative au nom Pure
Point de fusion 149,0°C
Couleur Blanc
pH 4,9 à 5,2 (solution aqueuse à 3 %)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire 1·5H2O
Quantité 1kg
Merck Index 14, 2326
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :500 g/l (20°C).
Poids de la formule 263.1
Pourcentage de pureté 0.99
Qualité Pures
Forme physique Poudre