Learn More
Acide citrique monohydraté, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12095350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12095350 250 g Flacon en plastique 250g
12075350 1 kg Flacon en plastique 1kg
12085350 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12095350 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 385852500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5949-29-1 | C6H8O7·H2O | 210.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5949-29-1
Formule moléculaire C6H8O7·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 210.15
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
CID PubChem 22230
ChEBI CHEBI:31404
Nom IUPAC acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydraté
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid monohydrate
Point de fusion 135.0°C to 152.0°C
Point d’éclair 174°C
Résidus d’allumage 0.02% max
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Quantité 250 g
Merck Index 15,2325
Informations sur la solubilité Solubility in water: 676g/L (25°C). Other solubilities: 2.17g/100g ether - 0.007g/100g chloroform, 15.43g/100g amyl alcohol - 5.98g/100g amyl acetate, 5.28g/100g ethyl acetate - 197g/100g methanol, 62.8g/100g propanol
Poids de la formule 210.15
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.005% max
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.