Learn More
Acide citrique, sel monosodique, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13498678 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
13498678 250 g Flacon en plastique 250g
13448618 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13498678 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 447692500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18996-35-5 | C6H7NaO7 | 214.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18996-35-5
Formule moléculaire C6H7NaO7
Poids moléculaire (g/mol) 214.11
Clé InChI SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
CID PubChem 131675399
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrogène moléculaire ; sodium
SMILES [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid, monosodium salt
Point de fusion 209.0°C to 215.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2Na
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Clear colorless
Poids de la formule 214.11
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analyse
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid, monosodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monosodium salt