Learn More
Citric Acid tert-Butyl Ester, TRC
Code produit 30357086
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30357086 250 mg 250mg
30362052 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30357086 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC521005250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114340-52-2
Formule moléculaire C10H16O7
Poids moléculaire (g/mol) 248.23
Synonyme 3-tert-Butyl Citrate, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid 2-(1,1-Dimethylethyl) Ester
Nom IUPAC 3-hydroxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pentanedioic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(O)(CC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric Acid tert-Butyl Ester
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H16O7/c1-9(2,3)17-8(15)10(16,4-6(11)12)5-7(13)14/h16H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)
Poids de la formule 248.0896